Få mere at vide
Miconazole Impurity H, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miconazole Impurity H |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16Cl2N2O/c19-15-6-7-16(17(20)10-15)18(11-22-9-8-21-13-22)23-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-10,13,18H,11-12H2 |
| Procent renhed | >95% |