Få mere at vide
Miconazole, free base, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436321 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11436321 25 g
1 options
Artikelnummer. 11436321 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219391525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Miconazole, free base
CAS 22916-47-8
Farve Hvid
Molekylær formel C18H14Cl4N2O
MDL nummer MFCD00216019
Mængde 25 g
Synonym miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
InChI nøgle BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
SMIL ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 416.12
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
Formel vægt 416.1
Fysisk form Pulver