Få mere at vide
Miconazole Free Base MP Biomedicals
Artikelnummer. 11416321 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11416321 1 g
11426321 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416321 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219391501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 22916-47-8
Molekylær formel C18H14Cl4N2O
Molekylvægt (g/mol) 416.12
MDL nummer MFCD00216019
InChI nøgle BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
IUPAC navn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
SMIL ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Miconazole
Navn note Free Base
Mængde 1 g
Formel vægt 416.1