Få mere at vide
Michlers Ketone, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Michler's Ketone |
| Smeltepunkt | 174 °C til 176 °C |
| Kogepunkt | >360 °C |
| Flammepunkt | 220 °C (428 °F) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 790733 |
| Merck Index | 14,6177 |
| Formel vægt | 268.36 |
| Procent renhed | 98% |