Få mere at vide
Michlers Ketone, 98%
Artikelnummer. 11423864
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423864 100 g 100g
11433864 500 g 500g
11443864 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423864 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11889.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-94-8
Molekylær formel C17H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 268.36
MDL nummer MFCD00008312
InChI nøgle VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
IUPAC navn bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanon
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Michler's Ketone
Smeltepunkt 174°C to 176°C
Kogepunkt >360°C
Flammepunkt 220°C (428°F)
Mængde 100 g
Beilstein 790733
Merck Index 14,6177
Formel vægt 268.36
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Michler's ketone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Michlers ketone