missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mibefradil dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Mibefradil dihydrochloride (Ro 40-5967 dihydrochloride) is a calcium channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels (IC50s of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type currents, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mibefradil dihydrochloride |
| CAS | 116666-63-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H40Cl2FN3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ro 40-5967 dihydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 125 mg/mL (219.86 mM) |
| SMIL | O=C(O[C@@]1(CCN(CCCC2=NC3=CC=CC=C3N2)C)[C@@H](C(C)C)C4=C(C=C(F)C=C4)CC1)COC.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 568.55 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?