Få mere at vide
Mibampator, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465216
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465216 100 mg 100mg
16427017 5 mg 5mg
16420627 50 mg -
16414298 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465216 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10934
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mibampator
CAS 375345-95-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30N2O4S2
Mængde 100 mg
Synonym LY451395
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.00 mM)
SMIL C[C@@H](CNS(C(C)C)(=O)=O)C1=CC=C(C2=CC=C(CCNS(C)(=O)=O)C=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 438.6
Formel vægt 438.6
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation