Få mere at vide
MI-773, MedChemExpress
Beskrivelse
MI-773 is a potent MDM2-p53 protein‐protein interaction (PPI) inhibitor with high binding affinity against MDM2 (Kd=8.2 nM). MI-773 has antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MI-773 |
| CAS | 1303607-07-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H34Cl2FN3O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 53 mg/mL (94.22 mM) |
| SMIL | O=C([C@H](N[C@@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)N[C@H]5CC[C@H](O)CC5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 562.5 |
| Formel vægt | 562.5 |
| Vis mere |