Få mere at vide
MGCD-265 analog, MedChemExpress
Beskrivelse
MGCD-265 analog is a potent and oral active inhibitor of c-Met and VEGFR2 tyrosine kinases, with IC50s of 29 nM and 10 nM, respectively. MGCD-265 analog has significant antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MGCD-265 analog |
| CAS | 875337-44-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H20FN5O2S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.20 mM) |
| SMIL | O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(NC2=CC=C(C(F)=C2)OC3=C4C(C=C(S4)C5=CN(C=N5)C)=NC=C3)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.6 |
| Formel vægt | 517.6 |
| Vis mere |