missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MGAT2-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496337
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496337 5 mg
16470007 50 mg
16450929 1 mg
16434706 100 mg
16433618 10 mg
16412796 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496337 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101857

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress MGAT2-IN-1 is an orally active inhibitor of monoacylglycerol acyltransferase (MGAT2) with IC50 of 7.8 and 2.4 nM for human and mouse MGAT2, respectively.

MGAT2-IN-1 is an orally active inhibitor of monoacylglycerol acyltransferase (MGAT2) with IC50 of 7.8 and 2.4 nM for human and mouse MGAT2, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MGAT2-IN-1
CAS 1800025-30-2
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H21ClF5N7O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (191.13 mM)
SMIL O=S(C1=CC2=C(N(C3=NC=C(C4=CC(C(F)(F)F)=NN4C)C=N3)CC2)C(N5C(CCC5)=O)=C1)(NC6=C(F)C=C(Cl)C=C6F)=O
Molekylvægt (g/mol) 654.01
Formel vægt 654.01
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.