Få mere at vide
MF-094, MedChemExpress
Beskrivelse
MF-094 is a potent and selective USP30 inhibitor with an IC50 of 120 nM. MF-094 increases protein ubiquitination and accelerates mitophagy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MF-094 |
| CAS | 2241025-68-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H37N3O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (233.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(NC(C)(C)C)=O)[C@@H](NC(C3CCCCC3)=O)CC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.7 |
| Formel vægt | 535.7 |
| Vis mere |