Få mere at vide
Mexiletine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478026
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478026 100 mg
16431986 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478026 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0093
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H18ClNO
Mængde 100 mg
Synonym KOE-1173 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (463.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41 mg/mL (190.06 mM)
SMIL CC(N)COC1=C(C)C=CC=C1C.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 215.72
Formel vægt 215.72
Procent renhed 98.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation