Få mere at vide
IBA Lifesciences MEXi-TM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15533087 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 15533087
Brand: IBA Lifesciences 26011010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
IBA Lifesciences GmbH MEXi-TM Transfection Medium er et effektivt og omkostningseffektivt pattedyrsproteinekspressionssystem.
MEXi-TM transfektionsmedium er et serumfrit, kemisk defineret medium specielt udviklet til transient transfektion og vækst af MEXi-293E celler.
Det er en del af MEXi pattedyrs ekspressionssystem. MEXi-systemet blev udviklet til at tilbyde et overkommeligt pattedyrsproteinekspressionssystem, der kommer sammen med alle væsentlige komponenter:
•MEXi-293E cellelinje
• En række forskellige pDSG-ekspressionsvektorer
• MEXi-CM kulturmedium
• MEXi-TM transfektionsmedium Yderligere fordele:
• Forbigående udtryk for tids- og omkostningseffektiv proteinproduktion
• Flere ekspressionsvektorer med forskellige funktioner
• Optimeret til Twin-Strep-tag™ :Strep-Tactin XT ™system til meget rene proteiner
• IP-frit system
Tekniske data
Mængde 1 l