Få mere at vide
IBA Lifesciences MEXi-CM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15523087 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 15523087
Brand: IBA Lifesciences 26010010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
IBA Lifesciences GmbH MEXi-CM Culture Medium er et effektivt og omkostningseffektivt pattedyrsproteinekspressionssystem.
MEXi-CM dyrkningsmedium er et serumfrit, kemisk defineret medium specielt udviklet til vækst af MEXi-293E celler med høj densitet. Det lave biotinindhold (120μ g/l) muliggør effektiv og bekvem oprensning ved hjælp af Strep-tag™ teknologi.
Det er en del af MEXi pattedyrs ekspressionssystem. MEXi-systemet blev udviklet til at tilbyde et overkommeligt pattedyrsproteinekspressionssystem, der kommer sammen med alle væsentlige komponenter:
•MEXi-293E cellelinje
• En række forskellige pDSG-ekspressionsvektorer
• MEXi-CM kulturmedium
• MEXi-TM transfektionsmedium Yderligere fordele:
• Forbigående udtryk for tids- og omkostningseffektiv proteinproduktion
• Flere ekspressionsvektorer med forskellige funktioner
• Optimeret til Twin-Strep-tag™ :Strep-Tactin XT ™system til meget rene proteiner
• IP-frit system
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til vækst af MEXi-293 E-celler med høj densitet
Mængde 1 l