Få mere at vide
IBA Lifesciences MEXi-293E celler
Artikelnummer. 15513087 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
1.5 mL
Conditionnement:
1.5ml
Code produit Mængde Conditionnement
15513087 1.5 mL 1.5ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15513087 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 26001001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
IBA Lifesciences GmbH MEXi-293E-celler er et effektivt og omkostningseffektivt pattedyrsproteinekspressionssystem.
MEXi-293E-celler er humane embryonale nyreceller (HEK) afledt af 293-cellelinjen og brugt til opformering af plasmider og ekspression af rekombinante proteiner i pattedyrsceller.
Cellelinjen udtrykker EBNA-1-proteinet til episomal replikation af oriP-holdende plasmider (pDSG-IBA-vektorer), er tilpasset til vækst i suspension og til brug med MEXi-cellekulturmediet. MEXi-systemet blev udviklet til at tilbyde et overkommeligt pattedyrsproteinekspressionssystem, der kommer sammen med alle væsentlige komponenter:
•MEXi-293E cellelinje
• En række forskellige pDSG-ekspressionsvektorer
• MEXi-CM kulturmedium
• MEXi-TM transfektionsmedium Yderligere fordele:
• Forbigående udtryk for tids- og omkostningseffektiv proteinproduktion
• Flere ekspressionsvektorer med forskellige funktioner
• Optimeret til Twin-Strep-tag™ :Strep-Tactin XT ™system til meget rene proteiner
• IP-frit system
Spezifikation
Produkttype Humane embryonale nyreceller (HEK).
Mængde 1.5 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.