Få mere at vide
Mexenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Mexenone is a potent benzophenone-type UV filter. Mexenone is used for sunscreening agent.
Mexenone is a potent benzophenone-type UV filter. Mexenone is used for sunscreening agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mexenone
CAS 1641-17-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (206.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=CC=C(C)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.27
Procent renhed 98.26%
Grad Research
Fysisk form Solid