Få mere at vide
Metribuzin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metribuzin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4OS/c1-8(2,3)5-6(13)12(9)7(14-4)11-10-5/h9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 214.0888 |