accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSNNONH2NCH3H3CCH3

CAS RN 21087-64-9

IUPAC Navn: 4-amino-6-tert-butyl-3-(methylsulfanyl)-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one
Synonymer: sencor sencorex L.F. metribuzin bayer 6159H sencorex senkor metribuzine epa pesticide chemical code 101101 bayer 6443H sencor 4F
Molekylvægt (g/mol): 214.29
Molekylformel: C8H14N4OS
InChi Key: FOXFZRUHNHCZPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=NN=C(C(=O)N1N)C(C)(C)C
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Koncentration 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)