Få mere at vide
Metoxuron, TRC
Artikelnummer. 30481028
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481028 25 mg
30476953 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33884325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19937-59-8
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 228.68
Synonym Urea, 3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea, Dosanex, Metoxuran, Metoxuron, N-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)-N',N'-dimethylurea, Purivel, SAN 6602, SAN 7102, Urea, N'-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-
IUPAC navn 3-(3-chlor-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
SMIL COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoxuron
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Formel vægt 228.0666