Få mere at vide
Metolazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434307
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16434307 50 mg
16418176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16434307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0209
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Metolazone (SR-720-22) is primarily used to treat congestive heart failure and high blood pressure.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metolazone
CAS 17560-51-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16ClN3O3S
Mængde 50 mg
Synonym SR-720-22
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=S(C1=CC2=C(NC(C)N(C3=CC=CC=C3C)C2=O)C=C1Cl)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 365.83
Formel vægt 365.83
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation