Få mere at vide
Metoklopramid N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30010648
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010648 250 mg
17910875 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM338695250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 171367-22-9
Molekylær formel C14 H22 Cl N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 315.8
Synonym N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide, Metoclopramide Imp. G (EP), Metoclopramide N-Oxide
IUPAC navn 2-[(4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]-N,N-diethylethanaminoxid
SMIL CC[N+]([O-])(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)-N,N-diethylethane-1,2-diamine N-Oxide (Metoclopramide N-Oxide)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O3/c1-4-18(20,5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)21-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
Formel vægt 315.135
Procent renhed >95%