Få mere at vide
Metoklopramid hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137324
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137324 10 g
30132867 1 g
30003224 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33868510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7232-21-5
Molekylær formel C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 336.26
Synonym Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), o-Anisamide, 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide hydrochloride, AHR 3070-C, Ami-metoclopramide, Cerucal, Maxolon, Metoclopramide hydrochloride, Metoclopramide monohydrochloride, Metoclopramide-Hakim, Metpamid, Mexeron, NSC 354467, Paspertin, Perinorm, Plazilin, Primperan, Primperan (tablet), Reglan, Rimetin, Telperane, Tserulan
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid; hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoclopramide Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
Formel vægt 335.1167