Få mere at vide
Metoklopramid hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 16564344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564344 25 g
16554344 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461820250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7232-21-5
Molekylær formel C14H23Cl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 336.26
InChI nøgle RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoclopramide hydrochloride
Smeltepunkt 171,0 °C til 173,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol
Formel vægt 336.26