Få mere at vide
Metoklopramid hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 16554344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554344 5 g
16564344 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461820050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7232-21-5 | C14H23Cl2N3O2 | 336,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7232-21-5
Molekylær formel C14H23Cl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 336.26
InChI nøgle RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-amino-5-chlor-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid-hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoclopramide hydrochloride
Smeltepunkt 171.0°C to 173.0°C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 336.26
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metoclopramide hydrochloride, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride