Få mere at vide
Meticrane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0908
MedChemExpress Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Meticrane is a diuretic. Meticrane inhibits the reabsorption of sodium and chloride ions in the distal convoluted tubule. Meticrane is used to treat essential hypertension.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meticrane
CAS 1084-65-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13NO4S2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (181.59 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=S(C1=C(C)C=C(C2=C1)CCCS2(=O)=O)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 275.34
Formel vægt 275.34
Procent renhed 98.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation