Få mere at vide
Methyltriphenylphosphoniumiodid, 98%
Artikelnummer. 11497547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497547 100 g 100g
11487547 25 g 25g
11407557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15644.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1484.10 DKK
    1275.65 DKK / 100g
    Spare 208.45 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404,23 g/mol
Methyltriphenylphosphoniumiodid er som en reaktant til syntese af triphenylamin-baserede farvestoffer og polyolefiniske aromatiske molekyler med pyren til brug i farvestofsensibiliserede solceller. Anvendes som ligand i koblingsreaktion. Det bruges også som en forløber for et Wittig-reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyltriphenylphosphoniumiodid er som reaktant til syntese af triphenylaminbaserede farvestoffer og polyolefiniske aromatiske molekyler med pyren til brug i farvesensibiliserede solceller. Anvendes som ligand i koblingsreaktion. Det bruges også som en forløber for et Wittig-reagens.
Opløselighed Opløseligt i vand, acetone
, dichlormethan, methanol.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevares mørkt. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2065-66-9
Molekylær formel C19H18IP
Molekylvægt (g/mol) 404.23
MDL nummer MFCD00066175
InChI nøgle JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
PubChem CID 638159
IUPAC navn methyl(triphenyl)phosphanium;iodid
SMIL [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltriphenylphosphonium iodide
Smeltepunkt 185 °C til 188 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
FN nummer UN3464
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone, dichloromethan, methanol.
Formel vægt 404.23
Procent renhed 98%