Få mere at vide
Methyltriphenylphosphonium iodide, 98%
Artikelnummer. 11487547
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487547 25 g 25g
11497547 100 g 100g
11407557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15644.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404.23 g/mol
Methyltriphenylphosphoniumiodid er som en reaktant til syntese af triphenylamin-baserede farvestoffer og polyolefiniske aromatiske molekyler med pyren til brug i farvestofsensibiliserede solceller. Anvendes som ligand i koblingsreaktion. Det bruges også som en forløber for et Wittig-reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyltriphenylphosphoniumiodid er som reaktant til syntese af triphenylaminbaserede farvestoffer og polyolefiniske aromatiske molekyler med pyren til brug i farvesensibiliserede solceller. Anvendes som ligand i koblingsreaktion. Det bruges også som en forløber for et Wittig-reagens.
Opløselighed Opløseligt i vand, acetone
, dichlormethan, methanol.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevares mørkt. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2065-66-9
Molekylær formel C19H18IP
Molekylvægt (g/mol) 404.23
MDL nummer MFCD00066175
InChI nøgle JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
PubChem CID 638159
IUPAC navn methyl(triphenyl)phosphanium;iodid
SMIL [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltriphenylphosphonium iodide
Smeltepunkt 185°C to 188°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3464
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone,dichloromethane ,methanol.
Formel vægt 404.23
Procent renhed 98%