Få mere at vide
Methyltriphenylphosphoniumiodid, 97%
Artikelnummer. 10513011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10513011 25 g Plastflaske 25g
10358310 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10513011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224030250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2065-66-9 | C19H18IP | 404,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2065-66-9
Molekylær formel C19H18IP
Molekylvægt (g/mol) 404.23
MDL nummer MFCD00066175
InChI nøgle JNMIXMFEVJHFNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium iodide, methyl triphenylphosphonium iodide, methyltriphenylphosphanium iodide, methyl triphenyl phosphonium iodide, phosphonium, methyltriphenyl-, iodide, methyl triphenylphosphoniumiodide, methyl triphenyl phosphanium iodide, triphenylmethyl phosphonium iodide, pubchem15730
PubChem CID 638159
SMIL [I-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltriphenylphosphonium iodide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185,0 °C til 187,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3P(C6H5)3I
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, ethanol, praktisk talt uopløselige i aromatiske kulbrinter
IUPAC navn methyltriphenylphosphaniumiodid
Formel vægt 404.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver