Få mere at vide
Methyltriphenylphosphoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413398
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413398 5 g 5g
15403398 1 g 1g
15423398 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56851.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1031-15-8 | Molekylær formel: C19H18ClP | Molekylvægt: 312,78 g/mol
Methyltriphenylfosfhoniumchlorid anvendes som faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi. Det fungerer som katalysator for regio-kontrolleret ringåbningspolymerisation af substituerede epoxider. Det anvendes til at kontrollere korrosionsjernet. Det fungerer som reaktant til intramolekylær nitron-cykloaddition. Derudover anvendes det til neoplasma-hæmning gennem antimitokondrieeffekt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
Methyltriphenylphosphoniumchlorid bruges som faseoverførselskatalysator i syntetisk kemi. Det fungerer som en katalysator for regio-kontrolleret ringåbningspolymerisation af substituerede epoxider. Det bruges til at kontrollere korrosionsjernet. Det fungerer som en reaktant for intramolekylær nitron-cycloaddition. Ud over dette bruges det til neoplasmahæmning gennem antimitokondriel effekt.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1031-15-8
Molekylær formel C19H18ClP
Molekylvægt (g/mol) 312.78
MDL nummer MFCD00797851
InChI nøgle QRPRIOOKPZSVFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphonium chloride, phosphonium, methyltriphenyl-, chloride, methyltriphenylphosphanium chloride, methyltriphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphoniumchloride, methyl triphenylphosphonium chloride, methyl triphenyl phosphanium chloride
PubChem CID 9879809
IUPAC navn methyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltriphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 221 °C (dekomponering)
Lineær formel CH3P(C6H5)3Cl
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 312.78
Procent renhed 97%