Få mere at vide
Methyltriphenylfosfoniumbromid, 98+%
Beskrivelse
Methyltriphenylphosphoniumbromid bruges til methylenering gennem Wittig-reaktionen. Det bruges i syntesen af en enyn og 9-isopropenyl-phenanthren ved at bruge natriumamid som reagens. Det er et lipofilt molekyle og bruges til at levere molekyler til specifikke cellekomponenter. Yderligere virker det som et antineoplastisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyltriphenylphosphoniumbromid bruges til methylenering gennem Wittig-reaktionen. Det bruges i syntesen af en enyn og 9-isopropenyl-phenanthren ved at bruge natriumamid som reagens. Det er et lipofilt molekyle og bruges til at levere molekyler til specifikke cellekomponenter. Yderligere virker det som et antineoplastisk middel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyltriphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | 231 °C til 234 °C |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3599467 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 357.24 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl triphenylphosphonium bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl triphenylphosphonium bromide