Få mere at vide
Methyltriphenylphosphonium bromide, 98+%
Artikelnummer. 11402598
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402598 250 g 250g
11492588 50 g 50g
11482588 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11402598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15878.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1779-49-3 | C19H18BrP | 357.23 g/mol
Methyltriphenylphosphoniumbromid bruges til methylenering gennem Wittig-reaktionen. Det bruges i syntesen af en enyn og 9-isopropenyl-phenanthren ved at bruge natriumamid som reagens. Det er et lipofilt molekyle og bruges til at levere molekyler til specifikke cellekomponenter. Yderligere virker det som et antineoplastisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyltriphenylphosphoniumbromid bruges til methylenering gennem Wittig-reaktionen. Det bruges i syntesen af en enyn og 9-isopropenyl-phenanthren ved at bruge natriumamid som reagens. Det er et lipofilt molekyle og bruges til at levere molekyler til specifikke cellekomponenter. Yderligere virker det som et antineoplastisk middel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1779-49-3
Molekylær formel C19H18BrP
Molekylvægt (g/mol) 357.23
MDL nummer MFCD00011804
InChI nøgle LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide
PubChem CID 74505
IUPAC navn methyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltriphenylphosphonium Bromide
Smeltepunkt 231°C to 234°C
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3599467
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 357.24
Procent renhed ≥98%