Få mere at vide
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Click to view available options
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Unit Size:
10g
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10331340 10 g Glass bottle 10g
1 options
Product Code. 10331340 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 432010100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
CAS 40015-15-4
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.0210g/mL
Kogepunkt 60°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt -18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H12O2S
Brydningsindeks 1.4510 to 1.4550 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00009848
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.021
Synonym methylthio acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylthio ethane, ethane, 1,1-dimethoxy-2-methylthio, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl-ethane, ethane,1,1-dimethoxy-2-methylthio, methylmercapto acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl ethane, acmc-209j9v, methylthio acetaldehyde dimethylacetal, 2-methylthio acetaldehyde dimethyl acetal
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(CSC)OC
IUPAC navn 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanylethane
Molekylvægt (g/mol) 136.21
PubChem CID 638113
Formel vægt 136.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.