Få mere at vide
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445297 25 g 25g
11435297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22667.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40015-15-4
Molekylær formel C5H12O2S
Molekylvægt (g/mol) 136.209
MDL nummer MFCD00009848
InChI nøgle DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthio acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylthio ethane, ethane, 1,1-dimethoxy-2-methylthio, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl-ethane, ethane,1,1-dimethoxy-2-methylthio, methylmercapto acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanyl ethane, acmc-209j9v, methylthio acetaldehyde dimethylacetal, 2-methylthio acetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 638113
IUPAC navn 1,1-dimethoxy-2-methylsulfanylethan
SMIL COC(CSC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Tæthed 1.022
Kogepunkt 170°C to 171°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Brydningsindeks 1.4528
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 773689
Formel vægt 136.21
Procent renhed 97%