Få mere at vide
α-Methylstyrene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879260
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15879260 1 L
15869260 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879260 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8060861000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-83-9
Tekniske data
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.91 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 164°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H5C(CH3)=CH2
MDL nummer MFCD00008859
Mængde 1 L
Synonym α-Methylstyrene, 2-Phenyl-1-propene, Isopropenylbenzene, α-Methylstyrene
Molekylvægt (g/mol) 118.18