Få mere at vide
Methylmalonsyre, 96%
Artikelnummer. 10583671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10583671 5 g Glasflaske 5g
10605372 25 g Glasflaske 25g
10580774 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10583671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127090050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 516-05-2 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-05-2
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
MDL nummer MFCD00002656
InChI nøgle ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylmalonic acid, 2-methylmalonic acid, isosuccinic acid, methylmalonate, propanedioic acid, methyl, 1,1-ethanedicarboxylic acid, malonic acid, methyl, methyl malonic acid, methylpropanedioic acid, unii-8ll8s712j7
PubChem CID 487
ChEBI CHEBI:30860
IUPAC navn 2-methylpropandisyre
SMIL CC(C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylmalonic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129,0 °C til 136,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.4500g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH(CH3)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 02, IV, 1932
Specifik vægtfylde 1.45
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: meget opløselig. Andre opløseligheder: meget opløselig i ethanol, opløselig i ether og ethylacetat, let opløselig i benzen og trifluoreddikesyre, syre
Formel vægt 118.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmalonic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.