Få mere at vide
Methylisoeugenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylisoeugenol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+ |