Få mere at vide
Methylglyoxal, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474781 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474781 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 11474781 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215555825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    423.14 DKK / 25ml
    Spare 86.86 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 78-98-8
Molekylær formel C3H4O2
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00006960
InChI nøgle AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC navn 2-oxopropanal
SMIL CC(=O)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methylglyoxal
Navn note Molekylærbiologi
Farve Farveløs
Tæthed 1.17g/mL
Mængde 25 mL
Formel vægt 72.06
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylglyoxal, 40% Aqueous Solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylglyoxal