Få mere at vide
Methylendi-p-phenyldiisocyanat, 98%, flager
Artikelnummer. 10055700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10055700 100 g Glasflaske 100g
10371541 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10055700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414281000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.68 DKK
    419.65 DKK / 100g
    Spare 46.03 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-68-8 , 5873-54-1
Molekylær formel C15H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 250.26
MDL nummer MFCD00036131
InChI nøgle UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
IUPAC navn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene di-p-phenyl diisocyanate
Navn note 99.5%
Smeltepunkt 40,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 392,0 °C
Flammepunkt 202 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 2,5% maks. (2,4-MDI′ isomer) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel OCNC6H4CH2C6H4NCO
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.22
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, nitrobenzen
Viskositet 3-6 mPa (42 °C)
Formel vægt 250.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylenedi-p-phenyl diisocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.