Få mere at vide
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 181.19 |
| Procent renhed | 97% |