Få mere at vide
Methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223482
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10223482 250 mg 250mg
10019631 1 g 1g
10545845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10223482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP00008CB
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-91-1
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.191
MDL nummer MFCD00203870
InChI nøgle OHVCRNQTGBXAPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester, acmc-20akgf, methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3 carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-pyrrole-3-carboxylate, 2,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester 9ci
PubChem CID 2798463
IUPAC navn methyl-4-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylat
SMIL CC1=C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 181.19
Procent renhed 97%