Få mere at vide
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203572
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10203572 1 g 1g
10579972 50 g 50g
10270495 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10203572 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00715DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 24078-21-5
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD00085640
InChI nøgle IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
IUPAC navn methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 195.17
Procent renhed 97%