Få mere at vide
Methyl 3-chlorobenzoate, 98%, Acros Organics™
Artikelnummer. 10124700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Glass bottle; 25g
Artikelnummer.
10124700 Glass bottle; 25g
1 options
Artikelnummer. 10124700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215590250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chlorobenzoate
CAS 2905-65-9
Smeltepunkt 21.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 104g/mL
Kogepunkt 231.0°C
Flammepunkt 104°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H7ClO2
Lineær formel ClC6H4CO2CH3
Brydningsindeks 1.5310 to 1.5330
MDL nummer MFCD00000592
Mængde 25 g
Beilstein 09, 338
Merck Index 10, 2093
Synonym methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
InChI nøgle XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn methyl 3-chlorobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 170.59
PubChem CID 17946
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-chlorobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.