Få mere at vide
Methyl-2-chlor-3,4-dimethoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744763
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10744763 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10744763 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09269EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-01-3
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C10H11ClO4
MDL nummer MFCD00085114
Mængde 10 g
Synonym maybridge1_001981, benzoic acid,2-chloro-3,4-dimethoxy-, methyl ester
InChI nøgle RYYAHUFRPCBHCT-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)OC)Cl)OC
IUPAC navn methyl-2-chlor-3,4-dimethoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 230.644
PubChem CID 2774981
Formel vægt 230.65
Procent renhed 97%