Få mere at vide
Methyle2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722693
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722693 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10722693 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01989DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-amino-4, 5-dimethoxybenzoate
CAS 26759-46-6
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C10H13NO4
MDL nummer MFCD00014904
Mængde 1 g
Synonym methyl 6-aminoveratrate, methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, methyl 2-amino-4,5-dimethoxy benzoate, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, 6-aminoveratric acid methyl ester, methyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 4,5-dimethoxyanthranilic acid methyl, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, methyl ester, methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid methyl ester
InChI nøgle QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C=C1N
IUPAC navn methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 211.22
PubChem CID 611144
Formel vægt 211.22
Procent renhed 97%