missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyldiphenylmethane, TRC

Artikelnummer. 30479370
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479370 250 mg
30475800 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM312573250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 612-00-0
Molekylær formel C14H14
Molekylvægt (g/mol) 182.26
Synonym 1,1'-Ethylidenebis[benzene], 1,1-Diphenylethane, NSC 33534, Pabsol 300
IUPAC navn 1-phenylethylbenzene
SMIL CC(c1ccccc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyldiphenylmethane
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12H,1H3
Formel vægt 182.1096
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.