missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyldiphenylmethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyldiphenylmethane |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12H,1H3 |
| Formel vægt | 182.1096 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?