Få mere at vide
Methyldiglycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366380 1 L Ravgul glasflaske 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10366380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4720/15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 111-77-3
Smeltepunkt -70 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 194 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C5H12O3
MDL nummer MFCD00002871,MFCD00084416
Mængde 1 L
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
InChI nøgle SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCCOCCO
IUPAC navn 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 120.15
PubChem CID 8134
Dampdensitet 4.1
ChEBI CHEBI:44836
Formel vægt 120,15g/mol
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyldiglycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.