Få mere at vide
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 97%
Artikelnummer. 11377685
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377685 100 g 100g
11367685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02391.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-07-6 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-07-6
Molekylær formel C5H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 119.164
MDL nummer MFCD00008485
InChI nøgle HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, methylamino acetaldehyde dimethyl acetal, ethanamine, 2,2-dimethoxy-n-methyl, 2,2-dimethoxyethyl methyl amine, n-methylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, n-2,2-dimethoxyethyl methylamine, unii-6v8q54khcl, 2,2-dimethoxyethylmethylamine, 2-methylamino acetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 8503
IUPAC navn 2,2-dimethoxy-N-methylethanamin
SMIL CNCC(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal
Smeltepunkt -73°C
Tæthed 0.928
pH 10.9
Kogepunkt 139°C to 140°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lugt Ammonia-like
Brydningsindeks 1.4115
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 605322
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 119.16
Procent renhed 97%