Få mere at vide
Methyl Violet (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Solvent Violet 8 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N3/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5/h6-17H,1-5H3 |
| Formel vægt | 357.22 |