Få mere at vide
Methyl vinyl ketone, tech. 90%, stab.
Artikelnummer. 11451890
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451890 100 mL 100ml
11441890 25 mL 25ml
11461890 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11910.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-94-4
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
MDL nummer MFCD00008777
InChI nøgle FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
PubChem CID 6570
ChEBI CHEBI:48058
IUPAC navn men-3-en-2-en
SMIL CC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Vinyl Ketone
Navn note Stabilized
Smeltepunkt °C to 7°C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 32°C to 34°C (60 mm)
Flammepunkt -6°C (21°F)
Analyseprocentområde 90%, Stabilized with 0.5% Hydroquinone
Brydningsindeks 1.412
Mængde 100 mL
FN nummer UN1251
Beilstein 506021
Merck Index 14,6134
Formel vægt 70.09
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.